Learn More
Doxazosine EP Impureté D (Doxazosine USP Composé apparenté B), Mikromol™
Description
Doxazosine EP Impureté D (Doxazosine USP Composé apparenté B)
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 6,7-dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione |
| CAS | 28888-44-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | 6,7-dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C10 H10 N2 O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione, Doxazosin Mesilate Imp. D (EP), Doxazosin USP Related Compound B, Doxazosin USP RC B, 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione, 2,4(1H,3H)-Quinazolinedione, 6,7-dimethoxy-, 6,7-Dimethoxy-2,4(1H,3H)-quinazolinedione, 2,5-Dihydroxy-6,7-dimethoxyquinazoline, 6,7-Dimethoxy-1H-quinazoline-2,4-dione, 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-diol, 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-dione, Doxazosin Related Compound B, Doxazosin Mesilate Impurity D, Doxazosin Impurity D |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H10N2O4/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)11-10(14)12-9(5)13/h3-4H,1-2H3,(H2,11,12,13,14) |
| SMILES | COc1cc2NC(=O)NC(=O)c2cc1OC |
| Nom IUPAC | 6,7-diméthoxy-1H-quinazoline-2,4-dione |
| Show More |