Learn More
Doxazosine EP Impureté E, Mikromol™
Description
Doxazosine EP Impureté E
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline |
| CAS | 27631-29-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C10 H8 Cl2 N2 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Doxazosin Mesilate Imp. E (EP), Doxazosin USP Related Compound E, Doxazosin USP RC E, 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline, Doxazosin Related Compound E, Doxazosin Mesilate Impurity E, Doxazosin Impurity E |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H8Cl2N2O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(12)14-9(5)11/h3-4H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc2nc(Cl)nc(Cl)c2cc1OC |
| Nom IUPAC | 2,4-dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline |
| Afficher plus |