Learn More
Doxazosine EP Impureté E, Mikromol™
Code produit 30464094
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30464094 4 x 25 mg -
30049511 25 mg 25mg
30052364 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30464094 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0085.0600254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Doxazosine EP Impureté E, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
CAS 27631-29-4
Noms d’analytes ou de composants 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H8 Cl2 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Doxazosin Mesilate Imp. E (EP), Doxazosin USP Related Compound E, Doxazosin USP RC E, 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline, Doxazosin Related Compound E, Doxazosin Mesilate Impurity E, Doxazosin Impurity E
Formule InChI InChI=1S/C10H8Cl2N2O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(12)14-9(5)11/h3-4H,1-2H3
Type de solution Purs, non dilués
SMILES COc1cc2nc(Cl)nc(Cl)c2cc1OC
Nom IUPAC 2,4-dichloro-6,7-diméthoxyquinazoline
Poids moléculaire (g/mol) 259.09
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 257,9963 g/mol