Learn More
Chlorhydrate de doxépine 1,0 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre), LoGiCal
Description
Chlorhydrate de doxépine 1,0 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre)
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Doxepin Hydrochloride |
| CAS | 1229-29-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | Doxepin Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C19 H21 N O . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Doxepin Hydrochloride, 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene-N,N-dimethyl-1-propanamine hydrochloride, Dibenz[b,e]oxepin, 1-propanamine deriv., Adapin, Aponal, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride, N,N-Dimethyldibenz[b,e]oxepin-Delta11(6 H),gamma-propylamine hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1 S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12 H,7,13-14H2,1-2H3;1 H/b17-11+; |
| SMILES | Cl.CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2COc3ccccc13 |
| Nom IUPAC | (3 E)-3-(6 H-benzo[c][1 ]benzoxépin-11-ylidène)-N,N-diméthylpropan-1-amine;chlorhydrate |
| Show More |