Learn More
Chlorhydrate de N-oxyde de doxépine, Mikromol™
Code produit 30052134
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30052134 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052134 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0032.120025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de doxépine N-oxyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Doxepin N-Oxide Hydrochloride
CAS 2734342-87-9
Noms d’analytes ou de composants Doxepin N-Oxide Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C19 H21 N O2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 9,11-Didehydroestriol, Doxepin N-Oxide Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C11H9Cl4NO2/c12-5-8(16-11(18)10(14)15)9(17)6-1-3-7(13)4-2-6/h1-4,8,10H,5H2,(H,16,18)
SMILES Cl.C[N+](C)([O-])CC\C=C\1/c2ccccc2COc3ccccc13
Nom IUPAC Óxido de (3E)-3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ilideno)-N,N-dimetilpropan-1-amina; clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 331.84
Quantité 25 mg
Poids de la formule 331.1339 g/mol