Learn More
Chlorhydrate de doxorubicine, LoGiCal
Code produit 30457871
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457871 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457871 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0283.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Doxorubicin Hydrochloride
CAS 25316-40-9
Noms d’analytes ou de composants Doxorubicin Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C27 H29 N O11 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Daunorubicin Hydrochloride Imp. D (EP), Daunorubicin Imp. D (EP), Epirubicin Hydrochloride Imp. C (EP), Epirubicin Imp. C (EP), 5,12-Naphthacenedione, 10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-alpha-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-, hydrochloride, (8S,10S)-, 5,12-Naphthacenedione, 10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-alpha-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-, hydrochloride, (8S-cis)-, Adriamycin, hydrochloride, ADM hydrochloride, ADR, Adriablastina CS, Adriacin, Adriamycin, Adriblastin, Adriblastina, Adriblastina RD, DOX HCl, Doxorubicin Hydrochloride, FI 106, FI 6804, Hydroxydaunorubicin hydrochloride, Lipo-Dox, Daunorubicin Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Epirubicin Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Daunorubicin Impurity D as Hydrochloride, Epirubicin Impurity C as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C27H29NO11.ClH/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,29,31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3;1H/t10-,13-,15-,17-,22+,27-;/m0./s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Cl.COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
Nom IUPAC (7S,9S)-7-[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-9-(2-hydroxyacétyl)-4-méthoxy-8,10-dihydro-7H-tétracène-5,12-dione;chlorhydrate
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 579.98
Quantité 10 mg
Poids de la formule 579,1507 g/mol