missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Doxorubicin hydrochloride, MedChemExpress

Code produit. 16431479
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16431479

Marque: Medchem Express HY15142

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Doxorubicin (Hydroxydaunorubicin) hydrochloride, a cytotoxic anthracycline antibiotic, is an anti-cancer chemotherapy agent.

Doxorubicin hydrochloride is a potent human DNA topoisomerase I and topoisomerase II inhibitor with IC50s of 0.8 μM and 2.67 μM, respectively. Doxorubicin hydrochloride reduces basal phosphorylation of AMPK and its downstream target acetyl-CoA carboxylase. Doxorubicin hydrochloride induces apoptosis and autophagy.

Spécification

Nom chimique ou matériau Doxorubicin hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 25316-40-9
Couleur Reddish Brown
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H30ClNO11
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme Hydroxydaunorubicin hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 35.71 mg/mL (61.57 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 20 mg/mL (34.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C2C(C(C(C(O)=C(C[C@](C(CO)=O)(O)C[C@@H]3O[C@@]4([H])C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O4)C3=C5O)=C5C2=O)=O)=CC=C1.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 579.98
Poids de la formule 579.98
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis