Learn More
Chlorhydrate de doxorubicine, Mikromol™
Code produit 18031260
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18031260 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18031260 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0283.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de doxorubicine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Doxorubicin Hydrochloride
CAS 25316-40-9
Noms d’analytes ou de composants Doxorubicin Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C27 H29 N O11 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Daunorubicin Hydrochloride Imp. D (EP), Daunorubicin Imp. D (EP), Epirubicin Hydrochloride Imp. C (EP), Epirubicin Imp. C (EP), 5,12-Naphthacenedione, 10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-alpha-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-, hydrochloride, (8S,10S)-, 5,12-Naphthacenedione, 10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-alpha-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-, hydrochloride, (8S-cis)-, Adriamycin, hydrochloride, ADM hydrochloride, ADR, Adriablastina CS, Adriacin, Adriamycin, Adriblastin, Adriblastina, Adriblastina RD, DOX HCl, Doxorubicin Hydrochloride, FI 106, FI 6804, Hydroxydaunorubicin hydrochloride, Lipo-Dox, Daunorubicin Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Epirubicin Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Daunorubicin Impurity D as Hydrochloride, Epirubicin Impurity C as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C27H29NO11.ClH/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,29,31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3;1H/t10-,13-,15-,17-,22+,27-;/m0./s1
SMILES Cl.COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
Nom IUPAC (7S,9S)-7-[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-6,9,11-trihidroxi-9-(2-hidroxiacetil)-4-metoxi-8,10-dihidro-7H-tetraceno-5,12-diona;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 579.98
Quantité 100 mg
Poids de la formule 579,1507 g/mol