Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Doxycycline hyclate |
| CAS | 24390-14-5 |
| % max. CAS | ≤ 100% |
| Beilstein | 5702728 |
| Couleur | Jaune |
| Synonyme | Doxycycline hydrochloride hemiethanolate hemihydrat |
| Poids moléculaire (g/mol) | 512.94 g/mol |
| Quantité | 100 mg |