Learn More
Succinate d'hydrogène de doxylamine 1,0 mg/ml dans le méthanol (sous forme de base libre), LoGiCal
Code produit 30460160
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30460160 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460160 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0101.0001
LoGiCal fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
Succinate d'hydrogène de doxylamine 1,0 mg/ml dans le méthanol (sous forme de base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Doxilamine succinate
CAS 562-10-7
Noms d’analytes ou de composants Doxilamine succinate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C17 H22 N2 O . C4 H6 O4
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Doxylamine Hydrogen Succinate, Butanedioic acid, compd. with N,N-dimethyl-2-[1-phenyl-1-(2-pyridinyl)ethoxy]ethanamine (1:1), Ethanamine, N,N-dimethyl-2-[1-phenyl-1-(2-pyridinyl)ethoxy]-, butanedioate (1:1) (9 CI), Alsodorm, Decamium, Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI)
Formule InChI InChI=1 S/C17H22N2O.C4H6O4/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-9-5-4-6-10-15)16-11-7-8-12-18-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-12 H,13-14H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
SMILES CN(C)CCOC(C)(c1ccccc1)c2ccccn2.OC(=O)CCC(=O)O
Nom IUPAC acide butanedioïque ; N,N-diméthyl-2-(1-phényl-1-pyridin-2-yléthoxy)éthanamine
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Poids moléculaire (g/mol) 388.46
Quantité 1 mL
Poids de la formule 388.1998 g/mol