Learn More
Succinate d'hydrogène de doxylamine, LoGiCal
Code produit 30457797
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30457797 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457797 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0101.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Doxilamine succinate
CAS 562-10-7
Noms d’analytes ou de composants Doxilamine succinate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C17 H22 N2 O . C4 H6 O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Doxylamine Hydrogen Succinate, Butanedioic acid, compd. with N,N-dimethyl-2-[1-phenyl-1-(2-pyridinyl)ethoxy]ethanamine (1:1), Ethanamine, N,N-dimethyl-2-[1-phenyl-1-(2-pyridinyl)ethoxy]-, butanedioate (1:1) (9CI), Alsodorm, Decamium, Decapryn, Decapryn succinate, Decapryn succinate (1:1), Donormil, Donormyl, Doxised, Doxylamine succinate (1:1), Gittalun, Hoggar N, Meraprina, Mereprine, NSC 74772, Sedaplus, Unisom, Succinic acid, compd. with 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]pyridine (1:1) (8CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8CI), 2-[alpha-(2-Dimethylaminoethoxy)-alpha-methylbenzyl]pyridine succinate, 2-[alpha-(2-Dimethylaminoethoxy)-alpha-methylbenzyl]pyridine succinate (1:1)
Formule InChI InChI=1S/C17H22N2O.C4H6O4/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-9-5-4-6-10-15)16-11-7-8-12-18-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-12H,13-14H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Type de solution Neat
SMILES CN(C)CCOC(C)(c1ccccc1)c2ccccn2.OC(=O)CCC(=O)O
Nom IUPAC acide butanedioïque ; N,N-diméthyl-2-(1-phényl-1-pyridin-2-yléthoxy)éthanamine
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 388.46
Quantité 10 mg
Poids de la formule 388.1998 g/mol