Learn More
Succinate d'hydrogène de doxylamine, Mikromol™
Description
succinate d'hydrogène de doxylamine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Doxilamine succinate |
| CAS | 562-10-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | Doxilamine succinate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C17 H22 N2 O . C4 H6 O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Doxylamine Hydrogen Succinate, Butanedioic acid, compd. with N,N-dimethyl-2-[1-phenyl-1-(2-pyridinyl)ethoxy]ethanamine (1:1), Ethanamine, N,N-dimethyl-2-[1-phenyl-1-(2-pyridinyl)ethoxy]-, butanedioate (1:1) (9CI), Alsodorm, Decamium, Decapryn, Decapryn succinate, Decapryn succinate (1:1), Donormil, Donormyl, Doxised, Doxylamine succinate (1:1), Gittalun, Hoggar N, Meraprina, Mereprine, NSC 74772, Sedaplus, Unisom, Succinic acid, compd. with 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]pyridine (1:1) (8CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8CI), 2-[alpha-(2-Dimethylaminoethoxy)-alpha-methylbenzyl]pyridine succinate, 2-[alpha-(2-Dimethylaminoethoxy)-alpha-methylbenzyl]pyridine succinate (1:1) |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H22N2O.C4H6O4/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-9-5-4-6-10-15)16-11-7-8-12-18-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-12H,13-14H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8) |
| SMILES | CN(C)CCOC(C)(c1ccccc1)c2ccccn2.OC(=O)CCC(=O)O |
| Nom IUPAC | acide butanedioïque ;N,N-diméthyl-2-(1-phényl-1-pyridine-2-yléthoxy)éthanamine |
| Afficher plus |