Learn More
Dichlorhydrate de N-oxyde de doxylamine, Mikromol™
Code produit 17970946
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17970946 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17970946 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0101.05
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
dichlorhydrate de N-oxyde de doxylamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Doxylamine N-Oxide Dihydrochloride
CAS 2724689-64-7
Noms d’analytes ou de composants Doxylamine N-Oxide Dihydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C17 H22 N2 O2 . 2 Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Doxylamine N-Oxide Dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C17H22N2O2.2ClH/c1-17(15-9-5-4-6-10-15,16-11-7-8-12-18-16)21-14-13-19(2,3)20;;/h4-12H,13-14H2,1-3H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.CC(OCC[N+](C)(C)[O-])(c1ccccc1)c2ccccn2
Nom IUPAC Óxido de N,N-dimetil-2-(1-fenil-1-piridin-2-iletoxi)etanamina; diclorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 359.29
Quantité 100 mg
Poids de la formule 358.1215 g/mol