Learn More
Gibco™ DPBS (10X), calcium, magnésium
Code produit 11550466 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
10 x 500 ml
Conditionnement:
5000mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11550466 500 ml 500mL
11560466 10 x 500 ml 5000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11550466 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 14080048
 Article restreint
En stock
DPBS (10X), calcium, magnésium
La solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS) est une solution saline équilibrée utilisée pour diverses applications de culture cellulaire, telles que le lavage de cellules avant dissociation, le transport de cellules et de tissus, la dilution de cellules pour comptage et la préparation de réactifs. Des formulations contenant du calcium et du magnésium sont généralement utilisées en tant que milieu de transport pour la préparation des réactifs. Nous proposons diverses formulations de DPBS Gibco™ pour un éventail d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Utilisation prévue du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
La solution DPBS Gibco™ est fabriquée dans une installation conforme aux BPFa et située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu DPBS Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (14080-055). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
La solution DPBS Gibco™ sous forme concentrée nécessite un ajustement du pH et une filtration au moment de la préparation (pour des informations plus détaillées, consultez le protocole).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau DPBS 10X, calcium et magnésium, 500 ml, concentration 10X, pH de 4,3 à 4,7, osmolalité de 2 700 à 3 200 mOsm/kg, sels inorganiques de calcium et de magnésium, classification exempte de composants d’origine animale, durée de conservation de 24 mois, stockage de 2 à 8°C, pour la culture de cellules de mammifères
Concentration 10X
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
pH 4,3 à 4,7
Forme physique Liquide
Quantité 500 ml
Comprend Sans pyruvate de sodium
Osmolalité 2700 à 3200 mOsm/kg