Learn More
Gibco™ DPBS, calcium, magnésium
GREENER_CHOICE
Code produit 11570456
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
10 x 500 ml
20 x 100 ml
6 x 1 000 ml
Conditionnement:
1 kit
100mL
20 pièces
500mL
6L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11570456 100 ml 100mL
11580456 500 ml 500mL
11590456 20 x 100 ml 20 pièces
11500466 10 x 500 ml 1 kit
10572703 6 x 1 000 ml 6L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11570456 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 14040083
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
DPBS, calcium, magnésium
La solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS) est une solution saline équilibrée utilisée pour diverses applications de culture cellulaire, telles que le lavage de cellules avant dissociation, le transport de cellules et de tissus, la dilution de cellules pour comptage et la préparation de réactifs. Des formulations contenant du calcium et du magnésium sont généralement utilisées en tant que milieu de transport pour la préparation des réactifs. Nous proposons diverses formulations de DPBS Gibco™ pour un éventail d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
La solution DPBS Gibco™ est fabriquée dans une installation conforme aux BPFa et située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu Gibco™ DPBS, fabriqué dans notre usine, située à Grand Island. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau DPBS, calcium et magnésium, 100 ml, concentration 1X, pH de 7,0 à 7,2, osmolalité de 270 à 310 mOsm/kg, sels inorganiques de calcium et de magnésium, classification exempte de composants d’origine animale, durée de conservation de 36 mois, stockage de 2 à 8°C, pour la culture de cellules de mammifères
Concentration 1X
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
pH 7 à 7,2
Forme physique Liquide
Quantité 100 ml
Comprend Sans pyruvate de sodium
Osmolalité 270 à 310 mOsm/kg