Learn More
Gibco™ DPBS, sans calcium, sans magnésium
Code produit 12037539 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
10 L
10 x 500 ml
20 x 100 ml
Conditionnement:
100mL
10L
20 PCS
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12037539 10 x 500 ml -
11580476 100 ml 100mL
11590476 500 ml 500mL
12047539 20 x 100 ml 20 PCS
12008489 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12037539 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 14190169
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
DPBS, sans calcium, sans magnésium
La solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS) est une solution saline équilibrée utilisée pour diverses applications de culture cellulaire, telles que le lavage de cellules avant dissociation, le transport de cellules et de tissus, la dilution de cellules pour comptage et la préparation de réactifs. Des formulations exemptes de calcium et de magnésium sont requises pour rincer les chélateurs de la culture avant la dissociation des cellules. Nous proposons diverses formulations de DPBS Gibco™ pour un éventail d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Conditionnement dans des poches universelles
Les poches universelles Gibco™ sont suffisamment flexibles pour vous permettre de combiner un récipient gros volume pour milieu de culture à usage unique avec tout un éventail d’instruments pour culture de cellules automatisés, de systèmes à bioréacteur à usage unique et de processus de connexion stériles, limitant ainsi la nécessité de recourir à des configurations personnalisées onéreuses.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
La solution DPBS Gibco™ est fabriquée dans une installation conforme aux BPFa et située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu Gibco™ DPBS fabriqué sur notre site situé à Grand Island. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau DPBS, sans calcium ni magnésium, 10 x 500 ml, concentration 1X, pH de 7 à 7,3, osmolalité de 270 à 300 mOsm/kg, 0,00 à 0,50 EU/ml d’endotoxines, classification Absence de composants d’origine animale, durée de conservation de 36 mois, stockage de 15 à 30°C, pour la culture de cellules de mammifères
Concentration 1X
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
pH 7 à 7,3
Forme physique Liquide
Quantité 10 x 500 ml
Comprend Sans pyruvate de sodium
Osmolalité 270 à 300 mOsm/kg