Learn More
Tocris Bioscience™ DPCPX
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Description
Potent and selective A1 adenosine receptor antagonist, both in vitro and in vivo. Ki values are 3.9, 130, 50 and 4000 nM for human A1, A2A, A2B and A3 receptors respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | DPCPX |
| CAS | 102146-07-6 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule moléculaire | C16H24N4O2 |
| Poids de la formule | 304.39 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 304.39 |