Learn More
DPPC, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Description
DPPC (129Y83) is a zwitterionic phosphoglyceride that can be used for the preparation of liposomal monolayers. DPPC-liposome serves effectively as a delivery vehicle for inducing immune responses against GSL antigen in mice.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | DPPC |
| CAS | 63-89-8 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C40H80NO8P |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 129Y83 |
| Informations sur la solubilité | Ethanol : 25 mg/mL (34.06 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (6.81 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(O[C@H](COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 734.04 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.