Learn More
Abnova™ DPYD (Human) Recombinant Protein
Code produit. 16197314
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Code produit. 16197314
Marque: Abnova™ H00001806P01.10ug
Human DPYD full-length ORF ( AAH08379, 1 a.a. - 173 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MAPVLSKDSADIESILALNPRTQTHATLCSTSAKKLDKKHWKRNPDKNCFNCEKLENNFDDIKHTTLGERGALREAMRCLKCADAPCQKSCPTNLDIKSFITSIANKNYYGAAKMIFSDNPLGLTCGMVCPTSDLCVGGCNLYATEEGPINIGGLQQFATETLILAFSLMNHL
Spécification
Numéro d’adhésion AAH08379
Identification génétique (Entrez) 1806
Nom dihydropyrimidine dehydrogenase
Méthode de préparation Wheat germ expression system
Test du contrôle qualité 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantité 10 μg
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gène DHP, DHPDHASE, DPD, MGC132008, MGC70799
Symbole de gène(s) DPYD
Espèces Wheat Germ (in vitro)
Marqueur de protéine GST
Tampon 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer