Learn More
Hach™ Kit d’étalons d’absorbance DR/Check™
Click to view available options
Quantité:
4/boîte
Description
Permet de confirmer la cohérence de la réponse de l’instrument. Le kit d’étalons d’absorbance Hach™ DR/Check™ contient quatre flacons remplis de gels à des valeurs d’absorbance croissantes pour l’étalonnage des spectrophotomètres.
Hach™ pH-mètre de poche miniLab™—pH-mètre de poche étanche avec étalonnage en un seul point et un capteur de pH (ISFET) à l’état solide sans verre.
Spécification
Spécification
| Couleur | Rose |
| Format | Gel |
| À utiliser avec (application) | Étalonnage et vérification |
| À utiliser avec (équipement) | Photomètres (p. ex. Modèles Hach DR/800) |
| Comprend | 4 flacons |
| Quantité | 4/boîte |
| Plage | 420, 520, 560 et 610 nm |
| Conditions de stockage | Température ambiante, à l’abri de la lumière |
| Type | Étalons d’absorbance |