Learn More
Dräger™ Plaquettes CMS : Phosphine
Code produit. p-2647489
Click to view available options
Plages de mesure:
1 à 25
20 à 500
200 à 5000
Temps de réponse:
20 à 200 s
25 à 220 s
50 à 600 s
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12344639
Marque: Dräger™ 6406410
Convient pour 10 mesures d’un seul gaz.
Fournit automatiquement à l’analyseur les données d’étalonnage et la plage de mesure du gaz concerné.
Spécification
Pression de l’air de 700 à 1100 hPa
Type Puce CMS pour phosphine
Plage d’humidité 1 à 30 mg/l
Plages de mesure 1 à 25
Temps de réponse 50 à 600 s
Plage de températures (impériale) 32°F à 104°F
Plage de températures (métrique) 0°C à 40°C