Learn More
Dräger™ Plaquettes CMS : Gaz nitreux
Code produit. p-6462290
Click to view available options
Plages de mesure:
0,5 à 15
Temps de réponse:
40 à 350 s
Plage d’humidité:
1 à 40mg/L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10158041
Marque: Dräger™ 6406060
Convient pour 10 mesures d’un seul gaz
Fournit automatiquement à l’analyseur les données d’étalonnage et la plage de mesure du gaz concerné.
Spécification
Pression de l’air de 700 à 1100 hPa
Type Puce CMS pour gaz nitreux
Plage d’humidité 1 à 40mg/L
Plages de mesure 0,5 à 15
Temps de réponse 40 à 350 s
Plage de températures (impériale) 32°F à 104°F
Plage de températures (métrique) 0°C à 40°C