Learn More
Dräger™ Masque respiratoire de sécurité isolant
Code produit 15169473
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Appareil respiratoire à air comprimé
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15169473 Appareil respiratoire à air comprimé 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15169473 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur R53070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    677.25€
    544.28€ / 1 pièces
    Économisez 132.97€
    19% de réduction
Masque intérieur et harnais en silicone de qualité supérieure
  • Appareil respiratoire facial Panorama Nova P en PC et en silicone
  • Sans courroie de cou
Certifications
Marquage CE
Spécification
Certifications/Conformité EN 136
Type de connexion À poussoir
Type de produit Masque
À utiliser avec (application) Fournit rapidement et en toute sécurité de l’air respirable vital si la teneur en oxygène chute en dessous de 17 % par volume
À utiliser avec (équipement) Appareil respiratoire à air comprimé
Type de harnais Silicone
Matériau Silicone
Dimensions Moyenne