Learn More
Dräger™ Tubes détecteurs à court terme
Click to view available options
Plages de mesure:
0,2 à 2 %
40 à 800
Conditionnement:
10 pièces
5 tests
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Accuro |
| Plages de mesure | 0,2 à 2 % |
| Gamme de pression | 1013 hPa |
| Plage de températures (impériale) | 68°F à 104°F |
| Plage de températures (métrique) | De 20° à 40°C |