Learn More
Dräger™ Short-Term Detector Tubes: Amine Test
Description
Glass detector tubes are filled with an inert reagent carrier material (silica gel, aluminum oxide, or aluminum silicate) impregnated with an indicating reagent. Reagent produces a colorimetric indication in the presence of a particular gas, vapor, or aerosol. Concentrations can be read directly from the color change on the tube's printed scale. Tubes are hermetically sealed. Most have a two-year shelf life (when stored at room temperature). Available in packs of ten.
Note:
Some tests require a pretube or comparison tube in addition to the detector tube. These tubes are included in the box of 10, thus reducing the number of detector tubes. The actual number of detector tubes is cited in the ordering charts.
Informations sur la commande
L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Appelez Fisher Scientific™ au 1-800-772-6733 pour plus d’informations.
Spécification
Spécification
| Description | Tubes du détecteur |
| Composants mesurés | Basic Compounds in Air |
| Plage d’humidité | 3 to 15mg/L |
| Plages de mesure | Qualitatif |
| Nbre de coups | 1 |
| Quantité | 10 |
| Temps de réponse | 5 sec. |
| Plage de températures (impériale) | 32°F à 104°F |
| Plage de températures (métrique) | 0°C à 40°C |
| Type de tube | Amine Test |
Sécurité et traitement
- Draeger tube: Amine test
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric acid