Learn More
Dräger™ Tubes détecteur à court terme : Aldéhyde formique
Code produit. p-2430668
Click to view available options
Plages de mesure:
0,2 à 5
2 à 40
Type de tube:
Formaldéhyde 2/a
Formaldéhyde 0,2/a
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10059050
Marque: Dräger™ 6733081
Tubes détecteurs
Les tubes détecteurs en verre sont remplis d’un matériau porteur de réactif inerte (gel de silice, oxyde d’aluminium ou silicate d’aluminium) imprégné d’un réactif indicateur. Le réactif produit une indication colorimétrique en présence d’un gaz, d’une vapeur ou d’un aérosol particulier. Les concentrations peuvent être directement lues à partir du changement de couleur sur l’échelle imprimée du tube. Les tubes sont hermétiquement scellés. La plupart d’entre eux ont une durée de conservation de deux ans (lorsqu’ils sont stockés à température ambiante). Disponible en boîtes de dix.
Remarque : Certains tests nécessitent un tube préliminaire ou un tube de comparaison en plus du tube détecteur. Ces tubes sont inclus dans la boîte de 10, réduisant ainsi le nombre de tubes détecteurs. Le nombre réel de tubes détecteurs est indiqué dans les tableaux de commande.
Informations sur la commande
L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Appelez Fisher Scientific™ au 1-800-772-6733 pour en savoir plus.
Spécification
Composants mesurés Formaldéhyde
Plage d’humidité 3 à 15 mg/l
Plages de mesure 0,2 à 5
Nbre de coups 10/20
Quantité 10
Temps de réponse 1,5 à 3 min
Plage de températures (impériale) 50°F à 104°F
Plage de températures (métrique) De 10° à 40°C
Type de tube Formaldéhyde 0,2/a
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H312-Nocif par contact cutané.