Learn More
Dräger™ Tubes détecteur à court terme - Hydrogène
Pour effectuer des mesures ponctuelles pour divers gaz et vapeurs
186.00€ - 707.00€
Code produit | Marque | Composants mesurés | Plages de mesure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Composants mesurés | Plages de mesure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10325192
|
Dräger™
CH30301 |
Fluorure d’hydrogène 1,5/b (gaz ou vapeur) | 15°ppm |
186.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10530663
|
Dräger™
8101041 |
Peroxyde d’hydrogène 0,1/a (gaz ou vapeur) | 0,1 à 3 ppm |
707.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Flacon en verre
- Échantillon d’air étalonné de 100 ml aspiré par le tube avec la pompe à soufflet Dräger Accuro™
Informations sur la commande
La plage de mesures indiquée peut être étendue pour certains tubes détecteurs.Appelez Fisher Scientific™ au 1-800-772-6733 pour plus d’informations.
Spécification
10/Boîte |