Learn More
Dräger™ Tubes détecteurs à court terme, hydrocarbures
Click to view available options
Composants mesurés:
Hydrocarbure 2/a
Hydrocarbures 0,1 %/c
Plages de mesure:
0,1 à 1,3%
2 à 24 mg/l
Conditionnement:
10 pièces
Description
- La plage de mesures indiquée peut être étendue pour certains tubes détecteurs.Appelez Fisher Scientific™ au 1-800-772-6733 pour plus d’informations.
- Homologué par l’Institut de l’équipement de sécurité (SEI).
Spécification
Spécification
| Composants mesurés | Hydrocarbure 2/a |
| Plage d’humidité | 1 à 25 mg/l |
| Plages de mesure | 2 à 24 mg/l |
| Nbre de coups | 3 |
| Quantité | 10 |
| Temps de réponse | 5 min |
| Plage de températures (impériale) | 32°F à 104°F |
| Plage de températures (métrique) | 0°C à 40°C |