Learn More
Dräger™ Tube à vapeurs nitreuses
Click to view available options
Composants mesurés:
Vapeurs nitreuses 0,5/a
Vapeurs nitreuses 100/b
Vapeurs nitreuses 2/a
Vapeurs nitreuses 20/a
Plages de mesure:
0,5 à 10 ppm
100 à 5000 ppm
2 à 100 ppm
20 à 500 ppm
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Flacon en verre
- Échantillon d’air étalonné de 100 ml aspiré par le tube avec la pompe à soufflet Dräger Accuro™
- La plage de mesures indiquée peut être étendue pour certains tubes détecteurs.Appelez Fisher Scientific™ au 1-800-772-6733 pour plus d’informations.
- Homologué par l’Institut de l’équipement de sécurité (SEI).
Spécification
Spécification
| Composants mesurés | Vapeurs nitreuses 20/a |
| Plage d’humidité | 40 mg/l |
| Plages de mesure | 20 à 500 ppm |
| Nbre de coups | 2 |
| Quantité | 10 |
| Temps de réponse | 30 s |
| Plage de températures (impériale) | 59°F à 104°F |
| Plage de températures (métrique) | De 15° à 40°C |