Learn More
Dräger™ Pompe à tube automatique X-act™ 5000 : Chargeurs
Click to view available options
Type:
Chargeur mural
Dimensions (L x l x H):
6 x 6 x 6 po. (15,2 x 15,2 x 15,2cm)
Tension:
110/230 VCA
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l x H) | 6 x 6 x 6 po. (15,2 x 15,2 x 15,2cm) |
| Type | Chargeur mural |
| Hauteur (impériale) | 6 po |
| Hauteur (métrique) | 15,2 cm |
| Longueur (impériale) | 6 po |
| Longueur (métrique) | 15,2 cm |
| Plage de températures (impériale) | 41°F à 104°F |
| Plage de températures (métrique) | De 5° à 40°C |
| Tension | 110/230 VCA |
| Largeur (impériale) | 6 po |
| Afficher plus |