Learn More
Dräger™ Blocs-batteries pour détecteur multigaz X-am™ 7000
Code produit. p-3082316
Click to view available options
Type:
Bloc de batterie, autonomie supplémentaire
Bloc-batterie standard
Autonomie de la batterie:
20 h
9 h
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11352090
Marque: Dräger™ 8317408
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Accessoire pour détecteur multigaz X-am 7000.
Accessoire pour détecteurs multigaz X-am 7000.
Spécification
Autonomie de la batterie 9 h
Dimensions (L x l x H) 6 x 5,5 x 3 po (15 x 14 x 7,5 cm)
À utiliser avec (équipement) Détecteur multigaz Dräger X-am 7000
Type Bloc-batterie standard
Hauteur (impériale) 3 in
Hauteur (métrique) 7,5cm
Indice IP IP67
Longueur (impériale) 6 po
Longueur (métrique) 15 cm
Poids (impériale) 21,12 oz.
Poids (métrique) 600 g
Largeur (impériale) 5,5 in
Largeur (métrique) 14 cm