Learn More
Hirschmann™ Burettes automatiques, selon le modèle du Dr. Schilling
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
15 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Avec bande Schellbach
- Graduation bleue
- Burette à débit rapide
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 5 ml |
| Matériau | verre |
| Graduations | 0,05 mL |
| Comprend | Flacon LDPE |
| Balance | Bleu |
| Tolérance | 0.03 |
| Type | Burette Schilling |
| Certifications/Conformité | Certificat DKD |