Learn More
Hirschmann™ Burettes automatiques, selon le modèle du Dr. Schilling
Code produit. p-8011835
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
15 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10195920
Marque: Hirschmann™ 3600161
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellentes pour distribuer automatiquement des quantités mesurées de solutions chimiques dans le laboratoire. Les burettes automatiques Hirschmann Instruments™, de type Dr. Schilling, sont disponibles dans une gamme de capacités afin de répondre à vos besoins.
  • Avec bande Schellbach
  • Graduation bleue
  • Burette à débit rapide
Spécification
Capacité (métrique) 10 ml
Matériau Verre
Graduations 0,05 mL
Comprend Flacon LDPE
Balance Bleu
Tolérance 0.045
Type Burette Schilling
Certifications/Conformité Certificat DKD