Learn More
Réactif d’hémoglobine Drabkin pour diagnostics, Chem Lab
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Description | Réactif jaune pour les tests de diagnostic |
| Conditionnement | Polyéthylène coloré |
| Quantité | 1 L |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Drabkin's Haemoglobine reagent
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- MIXTURE LIST-Contient: potassium cyanide