Learn More
Dräger™ Tubes de détecteur Dräger™ pour système Aerotest — Impacteur
Click to view available options
Composants mesurés:
Brouillard d’huile dans l’air comprimé
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les DragerTubes™ avec la pompe accuro™ fournissent des résultats précis avec un écart type de ±10 %. Ceci est dû au volume constant fourni par la conception de la pompe à soufflets et à la qualité atteinte par l’étalonnage individuel de chaque lot de DragerTubes, testés par lots à intervalles réguliers, afin de garantir la précision sur toute la durée de vie des tubes.
- S’utilise avec le système Aerotest
- américaine Plage de mesure (à 20°C, 1 013 hPa) : 0,1 à 1,0 mg/m3
- Plage d’humidité : 60 % max. RH
- Température de service ambiante : 10° à 30°C
- Durée de mesure : 5 min
Spécification
Spécification
| Limites de détection | 0,1 à 1,0 mg/m3 |
| Composants mesurés | Brouillard d’huile dans l’air comprimé |
| À utiliser avec (équipement) | Système Aerotest |
| Plage d’humidité | 60 % max. HR |
| Plages de mesure | 0,1 à 1,0 mg/msup3/sup |
| Quantité | 10/paquet |
| Temps de réponse | 5 min |
| Plage de températures (métrique) | 10°C à 30°C |