Learn More
Dräger™ Tubes détecteurs à court terme Dräger™ : Acide chlorhydrique
Code produit. 12784698
Click to view available options
Plages de mesure:
0,2 à 20 ppm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12784698
Marque: Dräger™ 8103481
Moyen économique et fiable de mesurer les gaz et vapeurs toxiques sur le lieu de travail
Les DragerTubes™ avec la pompe accuro™ offrent des résultats précis, résultant en un écart-type de ± 10 %. Ceci est dû au volume constant fourni par la conception de la pompe à soufflets et à la qualité atteinte par l’étalonnage individuel de chaque lot de DragerTubes, testés par lots à intervalles réguliers, afin de garantir la précision sur toute la durée de vie des tubes.
Spécification
Limites de détection 0,2 à 20 ppm
Composants mesurés Acide chlorhydrique 0,2/a
Plage d’humidité lt; 15 mg de Hsub2/subO/L
Plages de mesure 0,2 à 20 ppm
Nbre de coups 10/2
Quantité 10/paquet
Temps de réponse Env. 2/0,4 min
Plage de températures (métrique) De 5° à 40°C
Type de tube Court terme