Learn More
Justrite™ Bidon de vidange
Code produit. 11914967
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11914967
Marque: Justrite™ 10904
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Bidon collecteur
• Pour récupérer des solvants inflammables usagés
• Large entonnoir de récupération avec tamis pare-flamme
• Ouverture de vidange
• Agrément FM et conforme à la norme TRbF143
• Bidon en acier laqué jaune avec poignée de transport
• Large entonnoir φ 22,5cm pour récupération aisée
• Fond rehaussé pour limiter la transmission de chaleur par conductivité en cas d'incendie
• Tamis pare-flamme stoppant la propagation des flammes vers l'intérieur du bidon en cas d'incendie
• Ouverture latérale 3/4 in. MNPT pour la vidange du contenu
• Bidon collecteur
Spécification
Capacité (métrique) 10 l