Learn More
Labconco™ Bouchon de tuyau de vidange
Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
Jusqu’à 18 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le bouchon de vidange convient aux lyophilisateurs FreeZone avec tuyau de vidange rétractable.
- Non compatible avec les modèles créés après 2005.
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Bouchon |
| Capacité (métrique) | Jusqu’à 18 L |
| Plage de températures (métrique) | -15°C à +30°C |
| Matériau | Polypropylène |
| Hauteur (impériale) | 1,37 in |
| Hauteur (métrique) | 34,8 mm |
| Longueur (impériale) | 1,38 in |
| Longueur (métrique) | 35 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur