Learn More
Buerkle™ Support de drainage de sécurité
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
À utiliser avec:
Pompes et échantillonneurs
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le liquide résiduel provenant des tubes de pompe ou des échantillonneurs peut être collecté en toute sécurité avec le support de drainage de sécurité
- Le support de sécurité est résistant aux bases et aux acides dilués
- Le récipient de collecte peut être rempli d’un milieu de neutralisation qui dilue et neutralise le liquide résiduel
- Le tuyau de support est monté sur le mur avec des colliers de serrage robustes
- Les colliers de serrage s’ouvrent facilement pour retirer le support de sécurité
- Le récipient pour recueillir le liquide peut être dévissé, ce qui permet de le retirer ou de le vider facilement
Spécification
Spécification
| Couleur | Gris |
| Diamètre (métrique) intérieur | 35 mm |
| À utiliser avec | Pompes et échantillonneurs |
| Comprend | Colliers |
| Matériau | Polypropylène |
| Hauteur totale (métrique) | 117 mm |
| Largeur totale (métrique) | 35 mm (dia. int.) |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Tube d'égouttage de sécurité |