Learn More
Nickel Electro™ Siphon de drainage
Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bains-marie transparents numériques à agitation NE4-8 D/CT, NE1B-28, NE1-2.5 E, NE4-28 D, NE4-22 T
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La température de l’eau doit être inférieure à 45°C avant utilisation
- Permet de vider facilement et rapidement les bains-marie. Immerger dans le bain-marie, pincer le soufflet et diriger l’extrémité dans un seau ou un évier
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Bains-marie transparents numériques à agitation NE4-8 D/CT, NE1B-28, NE1-2.5 E, NE4-28 D, NE4-22 T |
| Gamme de températures | En dessous de 45deg;C |
| Type | Siphon de drainage |