Learn More
Invitrogen™ Colorant DRAQ7™
Code produit. 16317895
Click to view available options
Quantité:
200 dosages
50 dosages
Conditionnement:
200 pièces
50 pièces
Code produit. 16317895
Marque: Invitrogen™ D15105
Edge
Le colorant DRAQ7 est un colorant d’ADN fluorescent brillant et facile à utiliser pour exclure les cellules non viables à l’aide de la cytométrie en flux.
Ce colorant enregistre des maxima d’excitation à 599-644 nm et des maxima d’émission à 678/697 nm.
• Stable à température ambiante
• Coloration rapide des cellules mortes sans aucune étape de lavage
• Aucune excitation UV et aucun chevauchement spectral d’émission avec le PE
Le colorant DRAQ7 est un colorant imperméant à la membrane qui colore rapidement l’ADN double brin (ADNdb) des cellules mortes ou perméabilisées. Le colorant peut être excité par des longueurs d’onde de 488 à 647 nm, bien qu’il soit excité de façon optimale par des lignes laser rouges. Ses maxima d’émission sont de 697 nm lorsqu’ils sont intercalés avec l’ADNdb.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
Type de produit Colorant
Quantité 50 dosages