Learn More
BINDER™ Étagère avec tiroir, acier inoxydable
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
339,5 x 560 x 140 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour boîtes standard 6 x 4 (50 mm)
- Convient à une utilisation avec les chambres modèle UF V
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack avec tiroir |
| Description | Rack de chambre avec tiroir, acier inoxydable - pour boîtes standard 6 x 4 (50 mm), dimensions : H 340 x l 140 x P 560 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Chambres BINDER série UF V |
| Quantité | 1 de chaque |
| Dimensions (L x l x H) | 339,5 x 560 x 140 mm |
| Largeur (métrique) | 140 mm |
| Hauteur (métrique) | 50 mm |
| Profondeur (métrique) | 560 mm |