Learn More
Olympus™ Tube de fixation de dessin, SZX
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Microscopes SZX
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Rapport d’intensité lumineuse : 50 % d’observation, 50 % de dessin.
- Plage de mise au point : 200 mm (distances de travail de 250 à 450 mm).
- Grossissement intermédiaire : 1X
- Grossissement du dessin : Grossissement total 6,3X sur le bouton de zoom/10
(avec la base standard, objectif 1X et oculaire 10X) - Taille du dessin : 138 mm de diamètre.
(avec la base standard, objectif 1X et oculaire 10X).
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Microscopes SZX |