Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Buffers (10X)
Code produit. p-200086898 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Colorless
Green
Conditionnement:
10 pièces
4 pièces
Code produit. 11360600
Marque: Thermo Scientific™ B71
Thermo Scientific 10X DreamTaq Buffer is specifically optimized for PCR using DreamTaq DNA Polymerase and DreamTaq Hot Start DNA Polymerase.
Thermo Scientific DreamTaq Buffer (10X), available in colorless and green formats, is specifically optimized for PCR using DreamTaq DNA Polymerase and DreamTaq Hot Start DNA Polymerase. It contains both KCl and (NH4)2SO4 to provide high specificity of primer annealing at a wide range of MgCl2 concentrations. 10X DreamTaq buffer includes 20 mM MgCl2
Contrôle de la qualité :
  • Testé pour l’absence d’endo-, d’exodésoxyribonucléases et de ribonucléases. Testé fonctionnellement dans l’amplification d’un fragment d’ADN 956 bp d’un gène à une seule copie d’ADN génomique humain.
Recommandées dans les cas suivants :
PCR utilisant l’ADN polymérase DreamTaq.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tampon Dream TAQ vert
Couleur Green
Concentration 10X
À utiliser avec (application) Hot-start PCR
Quantité 4 x 1.25 mL
Formule Nonidet P40 éthyl phénolpoly(éthylèneglycol) 9016-45-9 ( <0,9), polyéthylèneglycol 25322-68-3 (7-13), sucrose 57-50-1 (10-30)
Comprend Contenu :
•4 x 1,25 ml de tampon DreamTaq vert 10X (inclut 20 mM de MgCl2)
Conserver à -20°C.