Learn More
DreamTaq ADN polymérase à démarrage à chaud Green DreamTaq™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Includes
ADN polymérase à démarrage à chaud DreamTaq ; tampon DreamTaq vert 10X
L’ADN polymérase à démarrage à chaud Thermo Scientific™ DreamTaq™ est une ADN polymérase Taq à démarrage à chaud améliorée qui augmente la spécificité, la sensibilité et les rendements de la PCR par rapport aux ADN polymérases Taq à démarrage à chaud conventionnelles. L’ADN polymérase à démarrage à chaud DreamTaq utilise l’inhibition basée sur les anticorps de l’activité de l’ADN polymérase à température ambiante pour empêcher l’amplification de produits non spécifiques avant l’étape d’amplification.
De meilleurs résultats de la réaction :
Fidélité (vs. Taq) : 1X
De meilleurs résultats de la réaction :
- Un rendement supérieur des amplicons cibles à partir de faibles quantités de modèles.
- Une meilleure spécificité de réaction grâce à une technologie de démarrage à chaud fiable.
- Une plus large gamme de longueurs d’amplicons : amplification de routine des fragments d’ADN génomique jusqu’à 6 kb.
- Préparation de la réaction à température ambiante.
- Optimisation minimisée de la concentration en Mg2+ et des températures d’hybridation des amorces grâce à un tampon de réaction optimisé.
- Chargement direct de produits de PCR sur gel avec un tampon DreamTaq Green.
Fidélité (vs. Taq) : 1X
Recommended Storage
Store at -20C.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contenu : • 100 μl d’ADN polymérase Hot Start DreamTaq (5 U/μl) • 2 x 1,25 ml de tampon DreamTaq Green 10X (inclut du MgCl2 à 20 mM) Conserver entre -5 et -30°C. |
| GC-Rich PCR Performance | Faible |
| Polymérase | ADN polymérase DreamTaq |
| Vitesse de réaction | Standard |
| Quantité | 500 U |
| Conditions d’expédition | Glace humide ou sèche. |
| Hot Start | Fonctionnalité Hot-Start intégrée |
| En surplomb | 3’-A |
| Format de réaction | Composants séparés |