Learn More
Applied Biosystems™ dRhodamine Dye Terminator Ready Reaction Cycle Sequencing Kit
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 réactions
1 000 réactions
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Chaque kit contient un tube de 800 ul de reaction mix dRhodamine terminator prêt à l’emploi, 1 tube d’amorce M13 (-21), 1 tube d’ADN de contrôle pGEM, un manuel de protocole.
- Augmente le rapport signal sur bruit.
- Simplifiez les flux de travail grâce à des chimies faciles à nettoyer
- Obtenez une chimie optimisée pour les modèles de séquençage avec des homo-polymères (AA, TT, etc.)
- Obtenez un signal propre, même des schémas de pics et des déplacements de mobilité minimaux grâce à des terminaisons de colorant améliorées
- Réduisez le chevauchement du spectre avec les spectres d’émission de colorants étroits
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Chaque kit contient un tube de 800 uL de Reaction Mix prêt pour la terminaison dRhodamine, 1 tube d’amorce M13 (-21), 1 tube d’ADN de contrôle pGEM, un manuel de protocole.Stockez le kit entre -15 et -25°C et évitez les cycles de congélation-décongélation répétés. |
| Format | barrettes à 8 puits, Plaque à 96 puits |
| À utiliser avec (équipement) | Analyseur génétique 310, analyseur génétique 3130xl, ABI PRISM™ 377, GeneAmp 2700, GeneAmp 9600, GeneAmp 9700, GeneAmp™ 2400, analyseur génétique 3130 |
| À utiliser avec (application) | Séquençage standard |
| Comprend | dRhodamine Dye Terminator Ready Reaction Cycle Sequencing Kit, 100 rxns, 8-well Strips, 96-well Plate, For 310 Genetic Analyzer, 3130 Genetic Analyzer |
| Nbre de réactions | 100 réactions |
| Type de produit | Kit de séquençage |
| Quantité | 100 reactions |
| Technique | Séquençage de terminaison à colorant fluorescent |
| Compatibilité des modèles | ADN simple brin, ADN plasmide (≤15 Kb), amplicons PCR |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction