Learn More
Étalons d'eau potable sans mercure pour l'analyse environnementale, jeu de 2, SPEX CertiPrep™
Code produit 15246036 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 125 ml
Conditionnement:
Pack de 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15246036 2 x 125 ml Pack de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15246036 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur DWSETN
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Normes relatives aux polluants dans l'eau potable sans mercure pour l'AA& ICP , 125 mL, SPEX CertiPrep™ . ISO Guide 34 Certifié, NIST Matériaux de référence certifiés et traçables. Fourni avec un certificat d'analyse complet.
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
  • Étalons pour eau potable
  • Volume 125 ml
  • Comprend EP-8N et EP-4
Certifications
ISO/CEI 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001 : 2015
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Drinking Water Standards without Mercury
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
Technique AA, ICP
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type Matériel de référence certifié
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Quantité 2 x 125 ml
Qualité Environnement
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire