missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Manutan Drip tank 1050 L, retention capacity: 1050 L, overall length: 2470 mm

Marque:  Manutan A016835

Encompass_Preferred

Drip tank 1050 L, retention capacity: 1050 L, overall length: 2470 mm

Code produit. 15665401

  • 1761.75€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 14-01-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis