Learn More
Chlorhydrate de drofenine, LoGiCal
Code produit 30460139
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30460139 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460139 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0768.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Drofenine Hydrochloride
CAS 548-66-3
Noms d’analytes ou de composants Drofenine Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C20 H31 N O2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Drofenine Hydrochloride, α-Cyclohexyl-benzeneacetic Acid 2-(Diethylamino)ethyl Ester Hydrochloride, α-Phenyl-cyclohexaneacetic Acid 2-(Diethylamino)ethyl Ester Hydrochloride, 2-(Diethylamino)ethyl α-Cyclohexylbenzeneacetate Hydrochloride, Adiphenine H hydrochloride, Cycloadiphenine, Cycloadiphenine hydrochloride, Cyclospasmol [Tempelhof], Cyclovegantine, Drofenine Hydrochloride, Hexahydroadiphenine Hydrochloride, IT 19, NSC 42559, Trasentin H, Trasentine A
Formule InChI InChI=1S/C20H31NO2.ClH/c1-3-21(4-2)15-16-23-20(22)19(17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;/h5,7-8,11-12,18-19H,3-4,6,9-10,13-16H2,1-2H3;1H
Type de solution Neat
SMILES Cl.CCN(CC)CCOC(=O)C(C1CCCCC1)c2ccccc2
Nom IUPAC 2-(diéthylamino)éthyl 2-cyclohexyl-2-phénylacétate ; chlorhydrate
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 353.93
Quantité 10 mg
Poids de la formule 353.2122 g/mol