Learn More
Chlorhydrate de drofenine, Mikromol™
Code produit 30050207
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050207 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050207 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0768.00
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de drofenine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Drofenine Hydrochloride
CAS 548-66-3
Noms d’analytes ou de composants Drofenine Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C20 H31 N O2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Drofenine Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C20H31NO2.ClH/c1-3-21(4-2)15-16-23-20(22)19(17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;/h5,7-8,11-12,18-19H,3-4,6,9-10,13-16H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CCN(CC)CCOC(=O)C(C1CCCCC1)c2ccccc2
Nom IUPAC 2-(dietilamino)etilo 2-ciclohexil-2-fenilacetato; hidrocloruro
Poids moléculaire (g/mol) 353.93
Quantité 500 mg
Poids de la formule 353.2122 g/mol